Learn More
(Yodometil)ciclopentano, +98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Iodomethyl)cyclopentane |
| Nombre de nota | stabilized with copper |
| Densidad | 1.614 |
| Punto de ebullición | 78°C (17 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 92°C (198°F) |
| Índice de refracción | 1.542 |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Light Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.06 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |