Learn More
Yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020731
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
50 g
Código de producto. 11495133
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12788.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
Iodobenzene is used to prepare biphenyl and stilbene. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, a phenylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds application as a solid chlorine source by reacting with chlorine to form a complex, iodobenzene dichloride. It serves as a substrate in Sonogashira reaction which is used to form a carbon-carbon bond between a terminal alkyne and an aryl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodobenceno se utiliza para preparar bifenilo y estilbeno. Reacciona con el magnesio para formar el reactivo Grignard, un yoduro de fenilmagnesio utilizado en la síntesis orgánica. Se aplica como una fuente sólida de cloro al reaccionar con el cloro para formar un complejo dicloruro de yodobenceno. Sirve como sustrato en la reacción de Sonogashira que se utiliza para formar un enlace carbono-carbono entre un alquino terminal y un haluro de arilo.
Solubilidad
Miscible con etanol, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con dimetilsulfóxido. Inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con magnesio y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-50-4
Fórmula molecular C6H5I
Peso molecular (g/mol) 204.01
Número MDL MFCD00001029
Clave InChI SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
Nombre IUPAC yodobenceno
SMILES IC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodobenzene
Punto de fusión °C to 31°C
Densidad 1.826
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.62
Cantidad 50 g
Beilstein 1446140
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5029
Información de solubilidad Miscible with ethanol,chloroform and ether. Slightly miscible with dimethyl sulfoxide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.01
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodobenzene