Learn More
Cloruro de yodoacetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351577 5 g 5 g
11361577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11351577 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L04428.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204.39 g/mol
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de yodoacetil se utiliza para fines de investigación bioquímica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38020-81-4
Fórmula molecular C2H2ClIO
Peso molecular (g/mol) 204.39
Número MDL MFCD00013718
Clave InChI BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
Nombre IUPAC cloruro de 2-yodoacetil
SMILES ClC(=O)CI
Spécification
Nombre del producto químico o material Iodoacetyl chloride
Densidad 2.28
Punto de ebullición 48°C to 50°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1739078
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.39
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodoacetyl chloride
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.