Learn More
Ácido yodoacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43835 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad Envase unitSize
10071260 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10635742 50 g Frasco de vidrio 50 g
10449230 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10071260 Sous-traitant Thermo Scientific Acros N° du sous-traitant 122280250
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-69-7
Fórmula molecular C2H3IO2
Peso molecular (g/mol) 185.95
Número MDL MFCD00002685
Clave InChI JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
Nombre IUPAC ácido 2-yodoacético
SMILES C(C(=O)O)I
Spécification
Nombre del producto químico o material Iodoacetic acid
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 79.0°C to 83.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 222
Índice Merck 15, 5068
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Mention de danger
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodoacetic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.