Learn More
Molecular Probes™ Iodoacetamide Alkyne
Código de producto. 10507794
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10507794 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10507794
Marca: Molecular Probes™ I10189
Yodoacetamida Alkyne
Conjugados preparados con el alquino reactivo a tiol, puede detectarse el éster de succinimidil con una molécula que contiene azida en una reacción química clic. La química de clic describe una clase de reacciones químicas que utilizan porciones bioortogonales o biológicamente únicas para etiquetar y detectar una molécula de interés mediante un procedimiento de dos pasos. El procedimiento de reacción de dos pasos implica una formación de triazol catalizado con cobre de una azida y un alquino. Las reacciones clic tienen varias características: la reacción entre las porciones de detección es eficiente; no se requieren temperaturas extremas ni disolventes; el producto de reacción es estable; los componentes de la reacción son bioinertes; y, tal vez lo más importante, no se producen reacciones secundarias: las etiquetas de detección y etiquetado reaccionan selectivamente y específicamente entre sí. A diferencia de las reacciones químicas tradicionales que utilizan ésteres de succinidil o maleimidas que se dirigen a las aminas y sulfhidrilos: grupos funcionales que no son únicos: las moléculas etiquetadas con la química de clic pueden aplicarse a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a un fondo extremadamente bajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Yodoacetamida Alkyne
Peso molecular 223,01 Da
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacénese a ≤-20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Tiol
Grupo reactivo Yodoacetamida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Haluro de alquilo, yodoacetamida
Etiqueta o tinte Alquino
Tipo de etiqueta Etiqueta química Click
Línea de productos Molecular Probes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iodoacetamide alkyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Iodoacetamide