Learn More
Tricloruro de yodo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7037297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15482418 5 g 5 g
15492418 25 g 25 g
15402428 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15482418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56005.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de yodo puede usarse para introducir yodo y cloro en la síntesis orgánica. También se utiliza como antiséptico tópico y como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Soluble con descomposición.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-44-1
Fórmula molecular Cl3I
Peso molecular (g/mol) 233.254
Número MDL MFCD00036291
Clave InChI PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
PubChem CID 70076
Nombre IUPAC tricloro-$l{3}-yodano
SMILES ClI(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine trichloride
Cantidad 5 g
Fórmula lineal ICl3
Número UN UN3085
Índice Merck 14,5020
Información de solubilidad Soluble with decomposition.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodine chloride