Learn More
Esferas de yodo, ultra secas, malla de -10, 99,998 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377877 25 g 25 g
11387877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014312.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7553-56-2 | I{2}
Las esferas de yodo se utilizan en materiales OLED, productos químicos, farmacéuticos y electrónicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 183°C to 186°C (sublimation)
CAS 7553-56-2
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular I{2}
Porcentaje de pureza 99.998%