Learn More
Solución de yodo, Wijs, pura, grado indicador, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073148 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10548230 1 L 1 LT
10476870 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4500/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
2,5 l, 118 °C, ámbar, 17 °C, 11354, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, líquido, 2,1, 11 mmHg a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 11354
Especificaciones
Punto de ebullición 118 °C
Punto de fusión 17 °C
Color Ámbar
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 11mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 2.1