Learn More
Solución de yodo, 0,5 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12930864 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. 12930864
Marca: Fisher Chemical VL 025 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Envase Frasco de vidrio
CAS 7732-18-5
Concentración 0.5 M
Cantidad 1000 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine, 0.5M. Volumetric solution European Pharmacopoeia (Ph Eur) Ref: 3009400
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide