Learn More
Solución de yodo, 0,05 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12920864 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12920864 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12920864 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 024 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Envase Frasco de vidrio
CAS 7732-18-5
Concentración 0.05 M
Cantidad 1000 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine, 0.05M. Volumetric solution European Pharmacopoeia (Ph Eur) Ref: 3002700
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide, iodine