Learn More
Solución de yodo, volumétrica, react. farmacopea Europea, 0,05 M de AgNO2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
15674790 2.5 L 2.50 litro
15694790 5 L 5 litros
15604800 6 x 1 L paquete de 6
15684790 4 x 2.5 L paquete de 4
4 options
Código de producto. 15674790
Proveedor: Honeywell-Fluka 350902.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,05 M de AgNO2 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2 , 7681-11-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine solution
Cantidad 2.5 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Nombre IUPAC diyodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine