Learn More
Solución de yodo, 0,05 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15633540 100 mL 100 ml
15643540 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15633540
Marca: Honeywell-Fluka 318981100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 0,05 M de I2 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine Solution
Cantidad 100 mL
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC diyodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
Densidad 1.034g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine