Learn More
Solución de yodo, 0,005 M, Chem-Lab
Código de producto. 10224582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10224582 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 10224582
Marca: Chem-Lab CL05.1001.1000
Se utiliza en el laboratorio para análisis volumétricos y titulaciones precisas. La solución de yodo, 0,005 M, Chem-Lab es una solución estandarizada con 1,269 g de I2 por 1 l de agua. También se utiliza de forma tópica como desinfectante y agente antibacteriano. (Calibrar antes de usar).
El yodo es un elemento no metálico del grupo halógeno. Es un elemento nutritivo esencial, especialmente importante en la síntesis de la hormona tiroidea. En forma solución tiene propiedades antiinfecciosas (en uso tópico).
Especificaciones
CAS 7553-56-2, 7732-18-5
Cantidad 1 l
Fórmula molecular I2
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Nombre IUPAC diyodo
Peso molecular (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005 mol/l
Densidad 1.01g/mL