Learn More
Solución de yodo, 0,005 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 12900764 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12900764 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12900764 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor SOL 116 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005mol/L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine 0.05M Volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine