Learn More
Iodine, Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605870 100 g Frasco de vidrio 100 g
15625870 250 g Glass Bottle 250 g
15615870 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15605870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 57655100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
puriss., ≥ 99,5 % (RT), partículas (redondas)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113°C
Color Negro
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Número UN UN3495
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC diyodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (RT)
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 1mmHg (38.7°C), 0.31mmHg (25°C)
Densidad 4.930g/mL