Learn More
Monocloruro de yodo, solución de 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582252 800 mL Frasco de vidrio 800 ML
10692043 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
2 options
Código de producto. 10582252
Marca: Thermo Scientific Acros 370748000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
Nombre de nota 1, 0M solution in dichloromethane
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Color Marrón a naranja
Forma física Solución
Cantidad 800 mL
Fórmula molecular ClI
Fórmula lineal ICl
Número MDL MFCD00011354
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Índice Merck 15, 5060
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI
Nombre IUPAC clorano de yodo
Peso molecular (g/mol) 162.35
PubChem CID 24640
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.05M
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.42
Densidad 1.4200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.