Learn More
Monobromuro de yodo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735308 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522231 50 g Frasco de vidrio 50 g
10125453 250 g Frasco de vidrio 250 g
2 options
Código de producto. 10522231
Marca: Thermo Scientific Acros 208840500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-33-5
Fórmula molecular BrI
Peso molecular (g/mol) 206.81
Número MDL MFCD00011353
Clave InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
Nombre IUPAC bromano de yodo
SMILES BrI
Especificaciones
Punto de ebullición 116,0 °C
Nombre del producto químico o material Iodine monobromide
Punto de fusión De 42,0 °C a 50,0 °C
Color Negro-marrón a gris
Forma física Masa cristalina, cristales o trozos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal IBr
Fieser 01,501; 02,224
Índice Merck 15, 5059
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether, carbon disulfide and, glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.81
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.41
Densidad 4.4100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.