Learn More
Yodo monobromuro, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-6827158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11303488 25 g 25 g
11393478 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11303488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039106.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Iodine bromide is used for bromination of and for determining iodine used. IBr is used in some types of iodometry. It is also used as a organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-33-5
Fórmula molecular BrI
Peso molecular (g/mol) 206.81
Número MDL MFCD00011353
Clave InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
Nombre IUPAC bromano de yodo
SMILES BrI
Especificaciones
Punto de ebullición 116°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Iodine bromide
Punto de fusión 50° (sublimation)
Forma física Gris a negro cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Beilstein 3902973
Temperatura de inflamación None
Información de solubilidad It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.81
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 4.416
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodine bromide