Learn More
Concentrado de yodo, 0,25 M, Honeywell™
Código de producto. 15615220 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15615220 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15615220
Marca: Honeywell-Fluka 380841EA
Solicitar formato a granel o personalizado
para solución estándar de 1 l, 0,25 M de I2 (0,5 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine concentrate
CAS 7553-56-2
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular I2
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Nombre IUPAC yodo molecular
Peso molecular (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine, Potassium iodide