Especificaciones
| CAS | 7553-56-2 |
| Fórmula molecular | I2 |
| Concentración | 0.05 mol/L |
| Número MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
| Clave InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | II |
| Nombre IUPAC | diyodo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.81 |
| Cantidad | 1 L |