Learn More
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Código de producto. 15607910 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607910 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
15627910 50 g Glass bottle 50 g
15697900 100 g Glass bottle 100 g
15617910 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15607910 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor I33801KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥99,8 % (valoración)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC yodo molecular
SMILES II
Especificaciones
Punto de ebullición 184°C (literature)
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99.8% (titration)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Fe2(SO4)3 · xH2O
Número UN UN3495
Beilstein 3587194
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Reactivo
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.930 g/cm3; Vapor Density: 9 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.