Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yodo, solución estandarizada de 0,1 N
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
66.45€ - 157.00€
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11373757
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
035634.K2
1 L
66.45€
1 litro
11383757
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
035634.K7
4 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Iodine, 0.1N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17606
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
807
II
Especificaciones
Iodine
Líquido
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
yodo molecular
807
253.81
7553-56-2
I2
Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
II
253.81
CHEBI:17606
Yodo:1,3 %, yoduro de potasio:2,5%, agua:96,2%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P314-P501c
H335-H373.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes