Learn More
Yodo, solución estándar de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine |
| Nombre de nota | 0.1N Standard Solution |
| Color | Marrón |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula lineal | I2 |
| Fieser | 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153 |
| Índice Merck | 15, 5057 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.0998 to 0.1002N (20°C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodine, 0.1N standard solution
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.