Learn More
Solución de yoduro para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12942135 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12942135 250 mL Frasco 250 ml
12952135 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Código de producto. 12942135
Marca: Fisher Chemical A 022 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Water
Cantidad 250 mL