missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ INVS Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16666754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16666754 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16666754

Marca: Invitrogen™ PA5100271

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total INVS.

This gene encodes a protein containing multiple ankyrin domains and two IQ calmodulin-binding domains. The encoded protein may function in renal tubular development and function, and in left-right axis determination. This protein interacts with nephrocystin and infers a connection between primary cilia function and left-right axis determination. A similar protein in mice interacts with calmodulin. Mutations in this gene have been associated with nephronophthisis type 2. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INVS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Invs
N.º de referencia del gen O89019, Q9Y283
Alias de gen INV; inversin; Inversion of embryo turning homolog; inversion of embryo turning protein; inversion of embryonic turning; INVS; nephrocystin 2; nephrocystin-2; NPH2; NPHP2; RGD1563359
Símbolos de los genes Invs
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human INVS(Accession Q9Y283), corresponding to amino acid residues H428-N478.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16348, 27130, 313228
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.