Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer (25X)
Descripción
- Tampón líquido concentrado transparente e incoloro
- Disponible en dos tamaños
- Método de detección: Colorimétrico
Desarrolle su propio inmunoensayo, análisis celular, inmunoensayos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 ml |
| Contenido y almacenamiento | Tampón. Almacenar entre 2 ° y 8 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |