Learn More
Invitrogen™ Urea UltraPure™
Código de producto. 11548736
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de producto:
Urea
Tamaño de la unidad:
2 Kg
cada uno
Código de producto. 11548736
Marca: Invitrogen™ 15505027
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agente de desnaturalización eficaz
La urea UltraPure es un eficaz desnaturalizante de proteínas.En una solución altamente concentrada (6 a 8 M) de urea, muchas proteínas se despliegan y se separan en sus cadenas polipeptídicas constituyentes.La urea UltraPure también se utiliza para desnaturalizar ácidos en geles de secuenciación.
Electroforesis en gel de acrilamida, purificación y análisis de ARN y ADN, fundición de gel, electroforesis e inmunotransferencia (blotting) en gel de ácidos nucleicos, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 15–30°C
Condiciones de envío: a temperatura ambiente o en hielo
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de producto Urea
Línea de productos Ultrapuro
Cantidad 2 kg
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Polvo