Learn More
Invitrogen™ Urea UltraPure™
Descripción
La urea UltraPure es un eficaz desnaturalizante de proteínas. En una solución altamente concentrada (6 a 8 M) de urea, muchas proteínas se despliegan y se separan en sus cadenas polipeptídicas constituyentes. La urea UltraPure también se utiliza para desnaturalizar ácidos en geles de secuenciación.
Electroforesis en gel de acrilamida, purificación y análisis de ARN y ADN, fundición de gel, electroforesis e inmunotransferencia (blotting) en gel de ácidos nucleicos, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de producto | Urea |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Polvo |