Learn More
Invitrogen™ Agarosa UltraPure™
Descripción
La agarosa UltraPure™ es un polisacárido utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa. La agarosa UltraPure™ es ideal para resolver fragmentos de ADN y ARN de 100 bp a > 30 kb.
- Ideal para la recuperación y análisis del ADN y el ARN para aplicaciones rutinarias.
- Fuerte estructura de gel que permite una mejor manipulación y menos roturas.
- Se puede utilizar en aplicaciones de electroforesis de proteínas, como pruebas de Ouchterlony (ensayos de interacción antígeno-anticuerpo) y de inmunodifusión radial (RID) (ensayo de cuantificación de antígenos)
- Envase mejorado
- Pruebas de rendimiento y calidad
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contenido: 1 bolsa contiene 100 g de agarosa UltraPure™ Almacenamiento: 15°C a 30°C |
| Intervalo de separación | 100 bp a >30 kb |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Punto de fusión | Punto de fusión estándar |
| Cantidad | 100 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Mostrar más |