Learn More
Invitrogen™ Tampón UltraPure™ Tris (formato en polvo)
Código de producto. 10533243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10533243 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10533243 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15504020
Edge
Includes
Un recipiente de 1 kg de agente tamponador Tris UltraPure
No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • Se utiliza debido a su gama de tampones (pH de 7,0 a 9,0) y su compatibilidad con numerosas enzimas, incluidas las endonucleasas de restricción y las enzimas de modificación de ADN
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris
Contenido y almacenamiento Contenido: Un recipiente (1 kg) de agente tamponador Tris UltraPure™
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos UltraPure
Tipo de producto Tampón Tris
Cantidad 1 kg
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Polvo