Learn More
Invitrogen™ Tampón TBE UltraPure™, 10X
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4926453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
10358142 1 l 1 litro
11508986 10 l cada uno
2 options
Código de producto. 10358142
Marca: Invitrogen™ 15581044
Compatible con geles de agarosa
El tampón TBE 10X UltraPure es una solución filtrada estéril de 1 M de Tris, 0,9 M de ácido bórico y 0,01 M de EDTA que se emplea para preparar un tampón 1X de electroforesis con geles de poliacrilamida y agarosa.
  • El tampón TBE 10X UltraPure está disponible en un frasco de plástico de 1 l o caja Cubitainer™ de 10 l
  • Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa. Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de procesamiento
Concentración 10 X
Contenido y almacenamiento Contenido: Un frasco (1 l) de tampón TBE 10 X UltraPure™
Almacenamiento: Temperatura ambiente
Formato Frasco
Compatibilidad del gel Geles de poliacrilamida, geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Tampón TBE
Cantidad 1 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • TBE BUFFER, 10X
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid