Learn More
Invitrogen™ Tampón TAE UltraPure™, 10X
Descripción
- El tampón TAE 10X UltraPure es una solución esterilizada mediante filtro de 400 mM de Tris-acetato y 10 mM de EDTA.
- El tampón TAE es el tampón más utilizado para la electroforesis de ADN en agarosa.
- Se suministra en botellas de plástico de 1 l o en una caja Cubitainer™ apilable de 4 l/10 l
- La solución tampón TAE 1X contiene 40 mM de Tris-acetato y 1 mM de EDTA con un pH de 8,3.
- Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa. Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de procesamiento |
| Concentración | 10 X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formato | Frasco |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Tipo de producto | Tampón TAE |
| Cantidad | 4 l |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |