Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Sucrose
Código de producto. 11538736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
11538736 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 11538736
Marca: Invitrogen™ 15503022
This item is not returnable. View return policy
Grado de biología molecular
La sacarosa UltraPure es adecuada para formar gradientes de densidad para una gran variedad de aplicaciones de separación. Se utiliza para separar ARN, preparar vías de ADN de bacteriófagos λ y separar proteínas. Normalmente, los gradientes de sacarosa UltraPure se forman mediante el uso de formadores de gradientes o mediante la colocación de dos o más soluciones de sacarosa en diferentes cantidades en un tubo para centrífuga.
Pruebas de rendimiento y calidad:
no se ha detectado actividad de proteasas.
Order Info
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sacarosa
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Gradientes de densidad: aplicaciones de separación
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 5 kg
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Polvo