Learn More
Invitrogen™ SSPE UltraPure™, 20X
Descripción
- SSPE UltraPure 20X es un concentrado de tampón preparado.
- Se suministra en botellas de plástico de 1 l o en cajas Cubitainer™ apilables de 4 l/10 l
- SSPE UltraPure 20X con filtrado estéril contiene 3 M de NaCl, 0,2 M de NaH2PO4 y 0,02 M de EDTA con pH 7,4.
- Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa ni ARNasa. Embalaje sostenible
Análisis y purificación de ARN y ADN, Northern Blotting, electroforesis en gel de ácido nucleico y Blotting, Southern Blotting
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20 X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 10 l |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.