Learn More
Invitrogen™ SSPE UltraPure™, 20X
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10256282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
10256282 1 l 1 litro
11578896 10 l 10 litros
2 options
Código de producto. 10256282
Marca: Invitrogen™ 15591043
Para su uso en hibridaciones de ácidos nucleicos y aplicaciones de transferencia
  • SSPE 20X UltraPure es un concentrado de tampón preparado
  • Se suministra en botellas de plástico de 1 l o en una caja Cubitainer™ apilable de 4 l/10 l
  • SSPE 20 UltraPure esterilizada mediante filtración contiene 3,0 M de NaCl, 0,2 M de Nah2PO4 y 0,02 M de EDTA con un pH de 7,4
  • Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa ni ARNasa. Embalaje sostenible
Análisis y purificación de ARN y ADN, Northern Blotting, electroforesis en gel de ácido nucleico y blotting, Southern Blotting
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20 X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto SSPE
Cantidad 1 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • UltraPure SSPE, 20X
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.