Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ N,N'-Methylenebisacrylamide
Código de producto. 10297333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
10297333 100 g cada uno
1 options
Código de producto. 10297333
Marca: Invitrogen™ 15516024
El tiempo de polimerización se evalúa en un sistema de gel de poliacrilamida SDS
  • La N,N′-metilenediacrilamida ultrapura es el agente de entrecruzamiento más utilizado para geles de poliacrilamida
Electroforesis en gel de acrilamida, purificación y análisis de ARN y ADN, fundición de gel, electroforesis e inmunotransferencia (blotting) en gel de ácidos nucleicos, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto N,N'-metilenobisacrilamida
Cantidad 100 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente