Learn More
Invitrogen™ Guanidine Isothiocyanate
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
El isotiocianato de guanidina UltraPure es un fuerte desnaturalizante de proteínas cuando se usa en altas concentraciones. Es útil en el aislamiento de ARN intacto de fuentes ricas en ARNasa, como el páncreas.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN y extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ARN |
| Tipo de producto | Isotiocianato de guanidina |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Pureza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Polvo |