Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidine Hydrochloride
Descripción
El clorhidrato de guanidina UltraPure es un fuerte desnaturalizante de proteínas. En una solución de clorhidrato de guanidina altamente concentrada (de 5 a 6 m), muchas proteínas se despliegan y se separan en sus cadenas polipeptídicas constituyentes. El clorhidrato de guanidina se usa ampliamente para purificar ácidos nucleicos de extractos celulares y es útil como inhibidor de la ARNasa durante el aislamiento de ARNm de células de mamíferos.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN y extracción de ARN
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ARN |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Tipo de producto | Clorhidrato de guanidina |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Pureza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Formulario | Polvo |