Learn More
Invitrogen™ Glicerol UltraPure™
Código de producto. p-4926984
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
3,8 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
11508746 500 mL 500 ml
10779053 3,8 L cada uno
2 options
Código de producto. 11508746
Marca: Invitrogen™ 15514011
UltraPure Glycerol is suitable for the concentration and storage of enzymes at low temperatures. A 50% (v/v) solution will not freeze at -20°C.
UltraPure Glycerol (≥99% pure) is suitable for concentrating and storing enzymes at low temperatures. It can be diluted to a 50% (v/v) solution that will not freeze at -20°C. With a density of 1.26 g/mL, it is commonly used in electrophoresis loading buffers. Additionally, UltraPure Glycerol gradients are ideal for purifying proteins, bacteriophage, and organelles.
Performance and quality testing: no DNase, RNase, or protease activity detected
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glicerol
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido