Learn More
Invitrogen™ Glicerol UltraPure™
Código de producto. 10779053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
3,8 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
10779053 3,8 L cada uno
11508746 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 10779053
Marca: Invitrogen™ 15514029
UltraPure Glycerol is suitable for the concentration and storage of enzymes at low temperatures. A 50% (v/v) solution will not freeze at -20°C.
  • Glicerol UltraPure es adecuado para la concentración y el almacenamiento de enzimas a bajas temperaturas.
  • Una solución al 50 % (v/v) no se congelará a -20 °C.
  • Puesto que presenta una densidad de 1,26 g/ml, el glicerol se utiliza con frecuencia como componente en tampones de carga de electroforesis.
  • Los gradientes de glicerol UltraPure se pueden utilizar para purificar proteínas, bacteriófagos u organelos.
  • El glicerol redestilado UltraPure tiene una pureza de ≥ 99 %.
  • No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • Almacenar a temperatura ambiente
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glicerol
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 3,8 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido