Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Formamide
Descripción
Normalmente, la formamida UltraPure se usa con el fin de desnaturalizar ácidos nucleicos para la electroforesis de secuenciación en gel, la microscopía electrónica y la hibridación. La formamida UltraPure, en estado líquido a temperatura ambiente, se destila al vacío y se envasa bajo nitrógeno seco. Se puede usar tal y como se suministra para muchas aplicaciones en un plazo de tres meses tras la compra. Debido a que los productos de degradación de la formamida degradan los ácidos nucleicos, para realizar aplicaciones sensibles, la formamida deberá desionizarse mediante un tratamiento con una resina de intercambio iónico de lecho mixto justo antes de su uso.
Análisis celular, adquisición de imágenes de células, purificación y análisis de ARN y ADN, hibridación in situ de fluorescencia, identificación de genotipos y análisis de expresiones génicas, hibridación in situ (ISH), análisis de micromatrices, Northern Blot, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis y transferencia de gel de ácido nucleico/adquisición de imágenes celulares |
| Tipo de producto | Formamida |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Pureza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |