Learn More
Invitrogen™ Solución de ADN de timo bovino UltraPure™
Código de producto. 10729184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10729184 5 x 1 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 10729184
Marca: Invitrogen™ 15633019
Bloquea la fijación no específica de la sonda a la superficie de una membrana
La solución de ADN de esperma de salmón UltraPure es una solución cizallada lista para su uso que se utiliza directamente en la preparación de soluciones de hibridación y prehibridación.
  • Solución de ADN preparada a partir de ADN altamente puro, extraído con fenol/cloroformo y agua destilada y desionizada sin ADNasa y sin ARNasa (tratada con DEPC) y con un tamaño medio de ≤2000 bp
  • La concentración se ajusta a 10 mg/ml
  • Pruebas de rendimiento y calidad: La concentración, la verificación del tamaño, la viscosidad y la absorbancia ultravioleta (A260/A280) se prueban analíticamente
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, análisis y purificación de ARN y ADN, northern blot, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, southern blot
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Para utilizar con (aplicación) Biología de la cromatina, electroforesis en gel de ácido nucleico, blotting
de control principal Bloqueo de la hibridación no específica
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Solución de ADN de timo de ternero
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo de reactivo ADN de timo de ternero
Condiciones de envío Hielo seco