Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from serum)
Código de producto. 13355394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
Tamaño de la unidad:
6 ml
13355394 6 mL 6 ml
1 options
Código de producto. 13355394 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4478360
Edge
Aísle fácilmente los exosomas y evite la ultracentrifugación excesivamente prolongada
El reactivo de aislamiento de exosomas totales (a partir de suero) permite el enriquecimiento rápido y eficaz de exosomas intactos a partir de muestras de suero sanguíneo con nuestro protocolo sencillo y fiable.
  • Maximice la recuperación de exosomas intactos para cualquier tipo de aplicación secuencia abajo
  • Maximice la flexibilidad: se puede ampliar o reducir en función del tamaño de la muestra
  • Permite una concentración simple y fiable de exosomas intactos de muestras de suero sanguíneo
Descubrimiento de biomarcadores, investigación del cáncer, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, aislamiento de exosomas, exosomas, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de organelos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C.
Tipo de producto Reactivo para aislamiento total de exosomas
Tipo de producto final Exosomas
Cantidad 6 mL
Tipo de muestra Suero
Condiciones de envío Temperatura ambiente