Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Código de producto. p-4921707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10674993 25 reacciones cada uno
10533083 50 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 10674993
Marca: Invitrogen™ K465001
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Diseñado para clonar productos de PCR directamente a partir de una reacción de PCR en solo 5 minutos
Utiliza un vector pCR™-TOPO con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y la generación de recombinantes.
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Selección de promotores de T7 (pCR2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
  • Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
  • Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10F´
Tipo de célula Químicamente competente
Método de clonación TOPO™-TA
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Primers de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Formato Kit
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7, SP6
Cantidad 25 reacciones
Vector Vectores TOPO-TA Cloning