Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Descripción
Los promotores T7 y SP6 del vector pCR II permiten la transcripción in vitro del inserto para producir productos con sentido o antisentido. El promotor doble del kit de clonación TA usa el vector de clonación pCRII y ligasa de ADN T4 ExpressLink para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de quince minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
- Rápido y práctico: ligadura a temperatura ambiente en 15 minutos
- Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
- Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
- Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
- Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotores T7 y Sp6 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
- Cómo funciona la clonación TA\
- La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos PCR
- El vector linealizado suministrado en este kit tiene residuos de una sola desoxitimidina 3' (T)
- Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector
- Configuraciones del kit
- El kit TA Cloning se ofrece en una variedad de configuraciones: con E. coli químicamente competente One Shot INVF’ (K2050-01 y K2050-40), E. coli químicamente competente One Shot TOP10F’ (K2060-01 y K2060-40) y sin células competentes (K2750-20 y K2750-40) en tamaños de kit de reacción de 20 y 40
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | TOP10F ́ |
| Tipo de célula | E. coli químicamente competente |
| Método de clonación | TA Cloning |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene el vector pCR™II linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua estéril y controles. Los kits de células competentes contienen E. coli químicamente competente One Shot™, medio SOC y un plásmido de control superhelicoidal. Almacene el E. coli de One Shot™ a - 80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación PCR |
| Incluye | Vector pCRII linealizado, ligasa de ADN T4 ExpressLink, tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink, dNTPs, tampón de PCR 10X, agua esterilizada, controles, E. coli químicamente competente TOP10F' One Shot, medio SOC y un plásmido de control superenrollado. |
| N.º de reacciones | 20 reacciones |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Mostrar más |