Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10573263
Click to view available options
N.º de reacciones:
20 reacciones
40 reacciones
Vector:
pCR2.1
pCRII
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10573263
Marca: Invitrogen™ K200040
Estrategia de clonación rápida en un solo paso para insertar directamente el producto de PCR amplificado con Taq en el vector plasmídico
El kit TA Cloning usa el vector de clonación pCR2.1 y ligasa de ADN T4 ExpressLink para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de 15 minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
  • Rápido y práctico: ligadura a temperatura ambiente en 15 minutos
  • Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
  • Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
  • Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
  • Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Promotor T7 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
  • La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos de PCR
  • El vector linealizado suministrado tiene residuos de una sola desoxitimidina 3' (T).
  • Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura INVαF ́
Tipo de célula E. coli químicamente competente
Método de clonación TA Cloning
Contenido y almacenamiento Los kits TA Cloning™ contienen el vector pCR™2.1 linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua esterilizada y controles. Los kits de células competentes contienen E. coli químicamente competente One Shot™, medio SOC y un plásmido de control superenrollado.
Almacene el E. coli de One Shot™ a - 80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Clonación PCR
N.º de reacciones 40 reacciones
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7
Cantidad 40 reactions
Vector pCR2.1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TA Cloning Kit, with pCR 2.1 Vector and One Shot INV
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride