Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II Vector, without competent cells
Código de producto. p-4924884
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
20 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10266302 40 reacciones cada uno
10442832 20 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 10266302
Proveedor: Invitrogen™ K207040
Ofrece una estrategia rápida de clonación en un solo paso para la inserción directa de productos de PCR amplificada con Taq en el vector plasmídico
Los promotores T7 y SP6 del vector pCR II permiten la transcripción in vitro del inserto para producir productos con sentido o antisentido. El promotor doble del kit de clonación TA usa el vector de clonación pCRII y ligasa de ADN T4 ExpressLink para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de quince minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
  • Rápido y práctico: ligadura a temperatura ambiente en 15 minutos
  • Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
  • Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
  • Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
  • Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Promotores T7 y Sp6 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
  • Método de clonación: Enzimas de restricción/MCS
  • Cómo funciona la clonación TA
  • La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos PCR
  • El vector linealizado suministrado en este kit tiene residuos de una sola desoxitimidina 3' (T)
  • Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector
  • Configuraciones del kit
  • El kit TA Cloning se ofrece en una variedad de configuraciones: con E. coli químicamente competente One Shot INVF’ (K2050-01 y K2050-40), E. coli químicamente competente One Shot TOP10F’ (K2060-01 y K2060-40) y sin células competentes (K2750-20 y K2750-40) en tamaños de kit de reacción de 20 y 40
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura No incluida
Método de clonación TA Cloning
Contenido y almacenamiento Este kit contiene el vector pCR™II linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua estéril y controles.
Almacene todos los componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Clonación PCR
N.º de reacciones 40 reacciones
Línea de productos TA Cloning
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor T7, SP6
Cantidad 40 rxns
Vector pCRII