Learn More
Invitrogen™ Tampón de ligasa de ADN T4
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Como se suministra con la ligasa de ADN T4
- Formulación: 250 mm de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mm de MgCl2, 5 mm de ATP, 5 mm de DTT, 25 % (p/v) de polietilenglicol-8000
Clonación (ligadura de extremo romo o de extremo cohesivo), adición de conectores o adaptadores al ADN de extremo romo, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, clonación, ARNi, investigación de epigenética de ARN no codificante, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | ADN ligasa T4 se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [250 mm de Tris-HCl (pH de 7,6), 50 mm de MgCl2, 5 mm de ATP, 5 mm de DTT, polietilenglicol-8000 al 25 % (p/v)]. Almacenar a -20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Tampón compatible | Tampón de reacción 5X |
| Cantidad | 2 x 1 ml |
| Tipo de producto | Tampón de ligasa de ADN T4 |