Learn More
Invitrogen™ Ligasa de ADN T4 (1 U/μl)
Código de producto. 11558726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
4 × 500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
11558726 4 × 500 U paquete de 4
10124752 100 U cada uno
10534613 500 U cada uno
3 options
Código de producto. 11558726
Marca: Invitrogen™ 15224090
Includes
Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)
Ideal para la clonación (ligamiento con extremo romo o extremo cohesivo) y adición de enlazadores o adaptadores a un ADN de extremo romo
La ligasa de ADN T4 cataliza la formación de enlaces fosfodiéster en presencia de ATP entre ADN bicatenario con extremos 3'-hidroxilo y 5'-fosfato. Los ácidos nucleicos de una sola cadena no son sustratos para esta enzima.
  • Optimiza la ligadura en 5 minutos
  • Fuente: Purificada a partir del lisógeno lambda de E. coli NM989
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Endodesoxirribonucleasa, ensayos de endodesoxirribonucleasa 3' y 5'; ligadura de eficacia probada.
  • Definición de la unidad: Una unidad cataliza el intercambio de 1 nmol de pirofosfato marcado como 32P en ATP en 20 min a 37 °C. Una unidad es igual a aproximadamente 300 unidades de ligadura de extremo cohesivo.
  • Condiciones de reacción de la unidad: 66 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM de MgCl2, 10 mM de DTT, 66 μM de ATP, 3,3 μM de pirofosfato marcado como 32P y enzima en 0,1 ml durante 20 min a 37 °C.
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, clonación, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 U/μl
Contenido y almacenamiento ADN ligasa T4 se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [250 mm de Tris-HCl (pH de 7,6), 50 mm de MgCl2, 5 mm de ATP, 5 mm de DTT, polietilenglicol-8000 al 25 % (p/v)]. Almacenar a -20 °C.
Enzima Ligasa
Tampón compatible Tampón de reacción 5X
Cantidad 4 × 500 U
Tipo de producto T4 DNA Ligase