Learn More
Invitrogen™ T-REx™ Jurkat Cell Line
Descripción
Includes
Se suministran 3 x 106 células congeladas en 1 ml de medio completo al 90 % y 10 % de DMSO.
- Expresa de forma estable la proteína represora de tetraciclina
- Las líneas celulares T-REx se prueban funcionalmente por transfección transitoria con vector de control positivo pcDNA™4/TO/lacZ
- Las líneas celulares T-REx presentan niveles de expresión basal extremadamente bajos en estado reprimido y alta expresión en la inducción con tetraciclina
Expresión en mamíferos, líneas celulares de expresión en mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 107 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Almacenar en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Línea de células | Línea celular T-REx™ Jurkat |
| Especie | Humano |
| Cantidad | Células 1 x 107 |
| Línea de productos | T-REx |